Stampa…
2-Chloronicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5074-100G OR5074-1KG OR5074-500G
APOSOR5074-100GEA 21.9 EUR
APOSOR5074-100G APOSOR5074-1KG APOSOR5074-500G
2-Chloronicotinic acid 98%
2-Chloronicotinic acid
Formula: C₆H₄ClNO₂
Punto di fusione: 176…178 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006236
CAS Number: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0