Stampa…
6-Hydroxynicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid, 6-Hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxyniacin, 6-Hydroxypyridine-3-carboxylic acid
OR5072-100G OR5072-25G OR5072-500G
APOSOR5072-100GEA 94.5 EUR
APOSOR5072-100G APOSOR5072-25G APOSOR5072-500G
6-Hydroxynicotinic acid 98%
6-Hydroxynicotinic acid
Formula: C₆H₅NO₃
Peso molecolare: 139.11 g/mol
Punto di fusione: 314…316 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006277
CAS Number: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9