Stampa…
6-Aminonicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Aminopyridine-3-carboxylic acid, 6-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
OR5070-25G OR5070-100G
APOSOR5070-25GEA 72.7 EUR
APOSOR5070-25G APOSOR5070-100G
6-Aminonicotinic acid 98%
6-Aminonicotinic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,13 g/mol
Punto di fusione: 320 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006326
CAS Number: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4