6-Chloronicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR5069-100G
OR5069-25G
OR5069-500G
APOSOR5069-100GEA
43.5
EUR
APOSOR5069-100G
APOSOR5069-25G
APOSOR5069-500G
6-Chloronicotinic acid 98%
6-Chloronicotinic acid
Formula:
C₆H₄ClNO₂ Punto di fusione: 190…192 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006241 CAS Number: 5326-23-8 EINECS: 226-201-5 |