Stampa…
2-Ethoxynicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5067-100G OR5067-25G OR5067-5G
APOSOR5067-100GEA 275 EUR
APOSOR5067-100G APOSOR5067-25G APOSOR5067-5G
2-Ethoxynicotinic acid 98%
2-Ethoxynicotinic acid
Formula: C₈H₉NO₃
Punto di fusione: 90…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128788
CAS Number: 35969-54-1