Stampa…
2,4,6-Trichloropyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5063-100G OR5063-25G OR5063-5G
APOSOR5063-100GEA 53.9 EUR
APOSOR5063-100G APOSOR5063-25G APOSOR5063-5G
2,4,6-Trichloropyrimidine 98%
2,4,6-Trichloropyrimidine
Formula: C₄HCl₃N₂
Peso molecolare: 183,42 g/mol
Punto di ebollizione: 210…215 °C
Punto di fusione: 23…25 °C
Densità: 1,595 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006063
CAS Number: 3764-01-0
EINECS: 223-183-0
UN: 3261
ADR: 8,III