Stampa…
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
OR5062-100G OR5062-25G OR5062-500G
APOSOR5062-100GEA 33.5 EUR
APOSOR5062-100G APOSOR5062-25G APOSOR5062-500G
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 98%
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formula: C₇H₅NO₄
Punto di fusione: 238…239 °C
Flash Pt: 188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006299
CAS Number: 499-83-2
EINECS: 207-894-3