3-Pyridineacetic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇NO₂ Punto di fusione: 144…146 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066302 CAS Number: 501-81-5 EINECS: 207-928-7 |