Stampa…
3-Thienylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5060-25G OR5060-5G OR5060-100G
APOSOR5060-25GEA 42.2 EUR
APOSOR5060-25G APOSOR5060-5G APOSOR5060-100G
3-Thienylacetic acid 98%
3-Thienylacetic acid
Formula: C₆H₆O₂S
Punto di fusione: 75…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005473
CAS Number: 6964-21-2
EINECS: 230-166-1
UN: 3261
ADR: 8,III