Stampa…
2-Thienylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5059-100G OR5059-25G
APOSOR5059-100GEA 59.7 EUR
APOSOR5059-100G APOSOR5059-25G
2-Thienylacetic acid 97%
2-Thienylacetic acid
Formula: C₆H₆O₂S
Punto di ebollizione: 160 °C/22mmHg
Punto di fusione: 61…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005458
CAS Number: 1918-77-0
EINECS: 217-639-8
UN: 3261
ADR: 8,II