3-Thenoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₄O₂S Punto di fusione: 136…141 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005467 CAS Number: 88-13-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...