Stampa…
2-Thenoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Thiophene-2-carboxylic acid, 2-Thiophenecarboxylic acid
OR5057-100G OR5057-25G OR5057-500G OR5057-1KG
APOSOR5057-100GEA 39.4 EUR
APOSOR5057-100G APOSOR5057-25G APOSOR5057-500G APOSOR5057-1KG
2-Thenoic acid 97%
2-Thenoic acid
Formula: C₅H₄O₂S
Peso molecolare: 128,15 g/mol
Punto di ebollizione: 259…261 °C
Punto di fusione: 126…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005437
CAS Number: 527-72-0
EINECS: 208-423-4