Stampa…
Ethyl thiophene-2-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-thiophenecarboxylate
OR5056-25G OR5056-5G
APOSOR5056-25GEA 69.8 EUR
APOSOR5056-25G APOSOR5056-5G
Ethyl thiophene-2-carboxylate 98%
Ethyl thiophene-2-carboxylate
Formula: C₇H₈O₂S
Peso molecolare: 156,20 g/mol
Punto di ebollizione: 217…218 °C
Densità: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 89 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005436
CAS Number: 2810-04-0
EINECS: 220-554-9