Stampa…
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methylthiophene-2-Carbaldehyde, 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Methylthiophene-2-carbaldehyde
OR5055-100G OR5055-10G OR5055-25G
APOSOR5055-100GEA 198 EUR
APOSOR5055-100G APOSOR5055-10G APOSOR5055-25G
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₆H₆OS
Peso molecolare: 126,18 g/mol
Punto di ebollizione: 114…116 °C/19mmHg
Densità: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005434
CAS Number: 13679-70-4
EINECS: 237-178-6