Stampa…
Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
OR5054-10G OR5054-50G
APOSOR5054-10GEA 14.7 EUR
APOSOR5054-10G APOSOR5054-50G
Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Thiophene-3-carbaldehyde
Formula: C₅H₄OS
Peso molecolare: 112,15 g/mol
Punto di ebollizione: 194…196 °C
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005466
CAS Number: 498-62-4
EINECS: 207-865-5