Stampa…
Thiophene-2-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
OR5053-100G OR5053-25G OR5053-250G
APOSOR5053-100GEA 33.5 EUR
APOSOR5053-100G APOSOR5053-25G APOSOR5053-250G
Thiophene-2-carbaldehyde 97%
Thiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₅H₄OS
Peso molecolare: 112,15 g/mol
Punto di ebollizione: 196…198 °C
Densità: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005429
CAS Number: 98-03-3
EINECS: 202-629-8