Indole-3-carbaldehyd 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₇NO Punto di fusione: 190…199 °C Flash Pt: 240 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005622 CAS Number: 487-89-8 EINECS: 207-665-8 |