Stampa…
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5049-25G OR5049-5G
APOSOR5049-25GEA 71.2 EUR
APOSOR5049-25G APOSOR5049-5G
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆BrClO₂S
Punto di fusione: 73…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156129
CAS Number: 66176-39-4
UN: 3261
ADR: 8,II