Stampa…
4-Acetylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5047-25G OR5047-100G OR5047-1G
APOSOR5047-25GEA 62.5 EUR
APOSOR5047-25G APOSOR5047-100G APOSOR5047-1G
4-Acetylpyridine 97%
4-Acetylpyridine
Formula: C₇H₇NO
Punto di ebollizione: 210…212 °C
Punto di fusione: 13…16 °C
Densità: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006433
CAS Number: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9