Stampa…
3-Acetylpyridine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
OR5046-100G OR5046-500G OR5046-5G OR5046-25G
APOSOR5046-100GEA 43.7 EUR
APOSOR5046-100G APOSOR5046-500G APOSOR5046-5G APOSOR5046-25G
3-Acetylpyridine 97+%
3-Acetylpyridine
Formula: C₇H₇NO
Peso molecolare: 121,14 g/mol
Punto di ebollizione: 218…220 °C
Punto di fusione: 41579 °C
Densità: 1,102 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006396
CAS Number: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III