Stampa…
2-Acetylpyridine 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
OR5045-100G OR5045-500G OR5045-250G
APOSOR5045-100GEA 132 EUR
APOSOR5045-100G APOSOR5045-500G APOSOR5045-250G
2-Acetylpyridine 97+%
2-Acetylpyridine
Formula: C₇H₇NO
Peso molecolare: 121.14 g/mol
Punto di ebollizione: 188…190 °C
Punto di fusione: 44477 °C
Densità: 1.082 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006303
CAS Number: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6