Stampa…
1,4-Cyclohexanedione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5044-100G OR5044-25G
APOSOR5044-100GEA 60.9 EUR
APOSOR5044-100G APOSOR5044-25G
1,4-Cyclohexanedione 98%
1,4-Cyclohexanedione
Formula: C₆H₈O₂
Punto di ebollizione: 112 °C/19,5mmHg
Punto di fusione: 76…80 °C
Flash Pt: 132 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001606
CAS Number: 637-88-7
EINECS: 211-306-0