Stampa…
4-Metilcicloesanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5041-100G OR5041-500G
APOSOR5041-100GEA 139 EUR
APOSOR5041-100G APOSOR5041-500G
4-Metilcicloesanone 98%
4-Metilcicloesanone
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112,17 g/mol
Punto di ebollizione: 169…171 °C
Punto di fusione: –41 °C
Densità: 0,914 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001643
CAS Number: 589-92-4
UN: 2297
ADR: 3,III