Stampa…
4-Phenylcyclohexanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Phenylcyclohexan-1-one, 1-Oxo-4-phenylcyclohexane
OR5040-100G OR5040-25G OR5040-5G
APOSOR5040-100GEA 108 EUR
APOSOR5040-100G APOSOR5040-25G APOSOR5040-5G
4-Phenylcyclohexanone 98%
4-Phenylcyclohexanone
Formula: C₁₂H₁₄O
Peso molecolare: 174,24 g/mol
Punto di ebollizione: 158…160 °C/16mmHg
Punto di fusione: 73…80 °C
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001641
CAS Number: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0