Stampa…
α-Chloro-m-xylene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5038-25G OR5038-5G
APOSOR5038-25GEA 61.1 EUR
APOSOR5038-25G APOSOR5038-5G
α-Chloro-m-xylene 97%
α-Chloro-m-xylene
Formula: C₈H₉Cl
Punto di ebollizione: 195…196 °C
Densità: 1,064 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000909
CAS Number: 620-19-9
EINECS: 210-628-9
UN: 3265
ADR: 8,II