Stampa…
α-Bromo-p-toluonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Bromomethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzyl bromide, p-(Bromomethyl)benzonitrile
OR5037-25G OR5037-100G OR5037-5G
APOSOR5037-25GEA 21.9 EUR
APOSOR5037-25G APOSOR5037-100G APOSOR5037-5G
α-Bromo-p-toluonitrile 98%
α-Bromo-p-toluonitrile
Formula: C₈H₆BrN
Peso molecolare: 196,05 g/mol
Punto di fusione: 113…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001829
CAS Number: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN: 3261
ADR: 8,II