4-Chloromethyl-o-xylene 70%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(Chloromethyl)-3,4-dimethylbenzene, α-Chloro-1,3,4-trimethylbenzene, 3,4-Dimethylbenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-dimethylbenzene
OR5034-100G
OR5034-10G
OR5034-25G
APOSOR5034-100GEA
238
EUR
APOSOR5034-100G
APOSOR5034-10G
APOSOR5034-25G
4-Chloromethyl-o-xylene 70%
4-Chloromethyl-o-xylene
Formula:
C₉H₁₁Cl Peso molecolare: 154,64 g/mol Punto di ebollizione: 117 °C/24mmHg Densità: 1,06 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00000910 CAS Number: 102-46-5 EINECS: 203-032-5 UN: 3265 ADR: 8,II |