Stampa…
α-Bromo-2-chlorotoulene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5033-100G OR5033-25G OR5033-5G
APOSOR5033-100GEA 114 EUR
APOSOR5033-100G APOSOR5033-25G APOSOR5033-5G
α-Bromo-2-chlorotoulene 97%
α-Bromo-2-chlorotoulene
Formula: C₇H₆BrCl
Punto di ebollizione: 103…104 °C/10mmHg
Densità: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000566
CAS Number: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
UN: 3265
ADR: 8,II