Stampa…
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5030-25G OR5030-5G
APOSOR5030-25GEA 377 EUR
APOSOR5030-25G APOSOR5030-5G
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Formula: C₁₀H₁₅NO₃
Peso molecolare: 197.23
Punto di ebollizione: 120…122 °C/0.05mmHg
Densità: 1.155 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017150
CAS Number: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
UN: 2735
ADR: 8 III