Stampa…
3,4-Dimethoxybenzylamine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5029-100G OR5029-25G OR5029-5G
APOSOR5029-100GEA 495 EUR
APOSOR5029-100G APOSOR5029-25G APOSOR5029-5G
3,4-Dimethoxybenzylamine 96%
3,4-Dimethoxybenzylamine
Formula: C₉H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 281…284 °C
Densità: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008116
CAS Number: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
UN: 2735
ADR: 8,III