4-Methoxybenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₁NO Punto di ebollizione: 64…66 °C Densità: 1,053 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008122 CAS Number: 2393-23-9 EINECS: 219-247-2 UN: 2735 ADR: 8,II |