Stampa…

3-Chlorobenzylamine 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

Synonyms: (3-Chlorophenyl)methanamine

OR5026-100G OR5026-25G
APOSOR5026-100GEA 248 EUR
APOSOR5026-100G APOSOR5026-25G
3-Chlorobenzylamine 98%
3-Chlorobenzylamine
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di ebollizione: 110…112 °C/17mmHg
Densità: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040752
CAS Number: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
UN: 2735
ADR: 8,II

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR