Stampa…
2-Chlorobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (2-Chlorophenyl)methanamine
OR5025-5G OR5025-25G
APOSOR5025-5GEA 55.3 EUR
APOSOR5025-5G APOSOR5025-25G
2-Chlorobenzylamine 98%
2-Chlorobenzylamine
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,6 g/mol
Punto di ebollizione: 227 °C
Densità: 1,173 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008108
CAS Number: 89-97-4
EINECS: 201-955-8
UN: 2735
ADR: 8,III