Stampa…
4-Bromobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Bromophenyl)methanol
OR5021-100G OR5021-25G OR5021-500G
APOSOR5021-100GEA 39.4 EUR
APOSOR5021-100G APOSOR5021-25G APOSOR5021-500G
4-Bromobenzyl alcohol 98%
4-Bromobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,04 g/mol
Punto di fusione: 75…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004650
CAS Number: 873-75-6
EINECS: 212-851-7