Stampa…
3-Bromobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Bromophenyl)methanol
OR5020-100G OR5020-1KG OR5020-500G
APOSOR5020-100GEA 126 EUR
APOSOR5020-100G APOSOR5020-1KG APOSOR5020-500G
3-Bromobenzyl alcohol 98%
3-Bromobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,04 g/mol
Punto di ebollizione: 165 °C/16mmHg
Punto di fusione: 110…112 °C
Densità: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004629
CAS Number: 15852-73-0
EINECS: 239-975-4