Stampa…
3-Chlorobenzyl alcohol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Chlorophenyl)methanol
OR5019-10G OR5019-100G OR5019-25G
APOSOR5019-10GEA 14.7 EUR
APOSOR5019-10G APOSOR5019-100G APOSOR5019-25G
3-Chlorobenzyl alcohol 99%
3-Chlorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇ClO
Peso molecolare: 142,58 g/mol
Punto di ebollizione: 237 °C
Densità: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004632
CAS Number: 873-63-2
EINECS: 212-847-5