Stampa…
Piperonyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
OR5017-25G OR5017-50G OR5017-5G
APOSOR5017-25GEA 20.5 EUR
APOSOR5017-25G APOSOR5017-50G APOSOR5017-5G
Piperonyl alcohol 98%
Piperonyl alcohol
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di ebollizione: 156…158 °C
Punto di fusione: 50…55 °C
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005836
CAS Number: 495-76-1
EINECS: 207-808-4