Stampa…
4-Nitrobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Nitrophenyl)methanol
OR5015-100G OR5015-1KG OR5015-500G
APOSOR5015-100GEA 21.9 EUR
APOSOR5015-100G APOSOR5015-1KG APOSOR5015-500G
4-Nitrobenzyl alcohol 98%
4-Nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇NO₃
Punto di ebollizione: 185 °C/12mmHg
Punto di fusione: 92…95 °C
Flash Pt: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007376
CAS Number: 619-73-8
EINECS: 210-611-6