Stampa…
2-Nitrobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Nitrophenyl)methanol
OR5014-100G OR5014-500G
APOSOR5014-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5014-100G APOSOR5014-500G
2-Nitrobenzyl alcohol 98%
2-Nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇NO₃
Punto di ebollizione: 270 °C
Punto di fusione: 69…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007186
CAS Number: 612-25-9
EINECS: 210-302-6