Stampa…
2,6-Dichlorobenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,6-Dichlorophenyl)methanol
OR5013-100G OR5013-10G OR5013-25G
APOSOR5013-100GEA 306 EUR
APOSOR5013-100G APOSOR5013-10G APOSOR5013-25G
2,6-Dichlorobenzyl alcohol 97%
2,6-Dichlorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆Cl₂O
Peso molecolare: 177,03 g/mol
Punto di ebollizione: 150 °C/25mmHg
Punto di fusione: 96…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004609
CAS Number: 15258-73-8
EINECS: 239-300-3