Stampa…
4,4'-Dimethoxybenzophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis(4-methoxyphenyl)methanone
OR5012-100G OR5012-25G
APOSOR5012-100GEA 65.4 EUR
APOSOR5012-100G APOSOR5012-25G
4,4'-Dimethoxybenzophenone 98%
4,4'-Dimethoxybenzophenone
Formula: C₁₅H₁₄O₃
Punto di fusione: 141…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008404
CAS Number: 90-96-0
EINECS: 202-028-0