Stampa…
4-Hydroxybenzophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, p-Hydroxybenzophenone
OR5011-100G OR5011-500G OR5011-1KG
APOSOR5011-100GEA 32.1 EUR
APOSOR5011-100G APOSOR5011-500G APOSOR5011-1KG
4-Hydroxybenzophenone 98%
4-Hydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Peso molecolare: 198,22 g/mol
Punto di ebollizione: 260…262 °C/24mmHg
Punto di fusione: 132…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002355
CAS Number: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1