Stampa…
2-Methylbenzophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Methylbenzophenone
OR5009-25G OR5009-10G
APOSOR5009-25GEA 24.8 EUR
APOSOR5009-25G APOSOR5009-10G
2-Methylbenzophenone 98%
2-Methylbenzophenone
Formula: C₁₄H₁₂O
Peso molecolare: 196,25 g/mol
Punto di ebollizione: 309…311 °C
Punto di fusione: –18 °C
Densità: 1,085 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008518
CAS Number: 131-58-8