2,6-Dichlorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄Cl₂O₂ Punto di fusione: 139…145 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002418 CAS Number: 50-30-6 EINECS: 200-025-9 |