2-Methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR5003-1G
OR5003-500MG
APOSOR5003-1GEA
69.6
EUR
APOSOR5003-1G
APOSOR5003-500MG
2-Methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-Methyl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂ Punto di fusione: 191…195 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00202882 CAS Number: 387350-60-9 |