Stampa…
2-Bromo-6-chloroaniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR500007-1G OR500007-250MG OR500007-5G
APOSOR500007-1GEA 64 EUR
APOSOR500007-1G APOSOR500007-250MG APOSOR500007-5G
2-Bromo-6-chloroaniline 95+%
2-Bromo-6-chloroaniline
Formula: C₆H₅BrClN
Peso molecolare: 206,47 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11977383
CAS Number: 59772-49-5