Stampa…
4-Iodobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4999-100G OR4999-25G
APOSOR4999-100GEA 43.5 EUR
APOSOR4999-100G APOSOR4999-25G
4-Iodobenzoic acid 98%
4-Iodobenzoic acid
Formula: C₇H₅IO₂
Punto di fusione: 270…273 °C (dec.)
Densità: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002533
CAS Number: 619-58-9
EINECS: 210-603-2