Stampa…
3-Iodobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: m-Iodobenzoic acid
OR4998-100G OR4998-25G
APOSOR4998-100GEA 45.2 EUR
APOSOR4998-100G APOSOR4998-25G
3-Iodobenzoic acid 98%
3-Iodobenzoic acid
Formula: C₇H₅IO₂
Peso molecolare: 248,02 g/mol
Punto di fusione: 185…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002496
CAS Number: 618-51-9
EINECS: 210-555-2