Stampa…
4-Bromobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Bromobenzoic Acid
OR4997-100G OR4997-25G OR4997-500G
APOSOR4997-100GEA 21.9 EUR
APOSOR4997-100G APOSOR4997-25G APOSOR4997-500G
4-Bromobenzoic acid 98%
4-Bromobenzoic acid
Formula: C₇H₅BrO₂
Peso molecolare: 201,02 g/mol
Punto di fusione: 252…258 °C
Densità: 1,894 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002529
CAS Number: 586-76-5
EINECS: 209-581-7