Stampa…
2-Bromobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Bromobenzoic Acid
OR4995-250G OR4995-100G OR4995-500G
APOSOR4995-250GEA 35 EUR
APOSOR4995-250G APOSOR4995-100G APOSOR4995-500G
2-Bromobenzoic acid 97%
2-Bromobenzoic acid
Formula: C₇H₅BrO₂
Peso molecolare: 201,02 g/mol
Punto di fusione: 146…150 °C
Densità: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002402
CAS Number: 88-65-3
EINECS: 201-848-6